Documents
W530179
Sigma-Aldrich
Macadamia oil
Certified organic (NOP)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Source biologique
Macadamia integrifolia
Qualité
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Origine
Kenya origin
Indice de réfraction
n20/D 1.468
Densité
0.840 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
tree nuts
Propriétés organoleptiques
nutty
Informations légales
Certified organic by MOSA
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C