Documents
W524107
Sigma-Aldrich
3-[5,5,6-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]cyclohexan-1-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H28O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
302 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
ethereal
Chaîne SMILES 
CC1[C@@H]2C[C@@H](CC2C3CCCC(O)C3)C1(C)C
InChI
1S/C16H28O/c1-10-14-8-12(16(10,2)3)9-15(14)11-5-4-6-13(17)7-11/h10-15,17H,4-9H2,1-3H3/t10?,11?,12-,13?,14-,15?/m0/s1
Clé InChI
BWVZAZPLUTUBKD-HXLKAFCPSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter