Principaux documents
W517208
Sigma-Aldrich
Litsea cubeba oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
3846
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
Litsea cubeba Pers.
Qualité
Halal
Kosher
Origine
China origin
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
pb
232 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
tropical
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
130.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter