W516007
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Synonyme(s) :
THQ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Indice de réfraction
n20/D 1.593 (lit.)
pb
113-117 °C/10 mmHg (lit.)
249 °C (lit.)
Pf
9-14 °C (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
civet
Chaîne SMILES
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
Clé InChI
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
176.0 °F
Point d'éclair (°C)
80 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter