Principaux documents
W510866
Sigma-Aldrich
2-Propyl-4-methyl-1,3-dioxolane, mixture of isomers
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
6.095
Source biologique
synthetic
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
137 °C (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES 
CCCC1OCC(C)O1
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-7-8-5-6(2)9-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
WRTYJFJOOTWPJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup