Principaux documents
W510262
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Numéro Flavis :
2.173
Source biologique
synthetic
Pureté
99%
Forme
viscous liquid
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
Point d'ébullition
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
164-168 °F/18 mmHg
Pf
26 °C (lit.)
Propriétés organoleptiques
vegetable
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
Clé InChI
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves