W509876
cis-3-Hexenyl salicylate
≥97%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Essai
≥97%
Peut contenir
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
pb
271 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
balsam; green
Chaîne SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H16O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h3-6,8-9,14H,2,7,10H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
IEPWIPZLLIOZLU-ARJAWSKDSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter