Principaux documents
W508209
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-pentanol
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Diethyl methyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2C(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.17
Beilstein:
1731456
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.184
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
pb
123 °C (lit.)
Pf
−38 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; fruity
Chaîne SMILES 
CCC(C)(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Methyl-3-pentanol is an aroma-active alcohol that occurs naturally in pandan leaves, red pepper and fruit of Lycii fructus.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aroma?Active Components of Lycii fructus (kukija).
Lee GH, et al.
Journal of Food Science, C500?C505-C500?C505 (2008)
Volatiles from red pepper (Capsicum spp.).
Keller U, et al.
ACS Symp. Ser., 137?146-137?146 (1981)
Volatile composition of pandan leaves (Pandanus amaryllifolius).
Jiang J.
Flavor chemistry of ethnic foods, 105-109 (1999)
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation