Documents
W507318
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcyclohexyl acetate
≥98%
Synonyme(s) :
4-tert-Butylcyclohexyl acetate, mixture of cis and trans, woody acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H10C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
228-230 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
woody
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC1CCC(CC1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
MBZRJSQZCBXRGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter