Principaux documents
W502502
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-propylpyrazine
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
14.129
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
189-190 °C/763 mmHg (lit.)
Densité
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Propriétés organoleptiques
nutty
Chaîne SMILES 
CCCc1nccnc1C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter