Key Documents
W501107
Sigma-Aldrich
Methyl tiglate
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(CH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.624
Qualité
Kosher
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
137-138 °C/758 mmHg (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)\C(C)=C\C
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup