Documents
W500607
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate, mixture of isomers
≥96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.37
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.340
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥96%
Peut contenir
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
144-145 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; rose
Chaîne SMILES 
CCC(=C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C.C\C=C(/C)C(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/2C15H26O2/c2*1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3;8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3/b14-6+;
Clé InChI
WWYVFYUOASWQQR-JSSTZBRYSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable