Principaux documents
W490355
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-2-oxopentanoate
≥95%
W490355-SAMPLE-K
99,20 $
100 G
316,00 $
500 G
967,00 $
99,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
W490355-SAMPLE-K
99,20 $
100 G
316,00 $
500 G
967,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro FEMA:
4903
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
herbaceous; woody; walnut
Qualité:
Halal
Kosher
Allergène alimentaire:
no known allergens
99,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
herbaceous; woody; walnut
Chaîne SMILES 
O(CC)C(=O)C(=O)C(CC)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-6(3)7(9)8(10)11-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
HCDYSXWWIWPQEN-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.8 °F
Point d'éclair (°C)
77.11 °C