W446207
Hydroxyacetone
≥95%, FG
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-2-propanone, Acetol
About This Item
Kosher
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
145-146 °C (lit.)
Pf
−17 °C (lit.)
Densité
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
sweet
Chaîne SMILES
CC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
Clé InChI
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
133.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56.5 °C - closed cup