Principaux documents
W431600
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetophenone
≥98%
Synonyme(s) :
1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro FEMA:
4316
Beilstein:
907005
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.251
Source biologique
synthetic
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5318 (lit.)
pb
214 °C (lit.)
Densité
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
almond; cherry
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Possible applications: Vanilla, cherry, almond, coumarin and various nut nuances.
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%: Sweet, naphthyl, cherry and almond, solvent-like phenol and toluene-like with berry, floral and coumarin-like nuances.
Taste at 5ppm: Nutty, cherry, almond, and coumarinic-like.
Autres remarques
Natural occurrence: Carambola.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)