Documents
W430500
Sigma-Aldrich
cis-2-Penten-1-ol
≥96%, stabilized, FG
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH=CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro FEMA:
4305
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.050
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
≥96%
Contient
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
138 °C (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; ethereal
Chaîne SMILES 
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup