W423601
Ethylamine solution
70 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Source biologique
synthetic
Concentration
70 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.384
Point d'ébullition
17 °C/760 mmHg
Pf
-74 °C
Densité
0.81 g/mL at 20 °C
0.810 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
Clé InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles