Principaux documents
W401101
Sigma-Aldrich
4-Penten-1-yl acetate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Numéro Flavis :
9.917
Source biologique
synthetic
Pureté
98%
Densité
0.908 g/mL at 25 °C
Propriétés organoleptiques
alliaceous
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCCCC=C
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup