Principaux documents
W400300
Sigma-Aldrich
Methyl (methylthio)acetate
97%
Synonyme(s) :
Methyl (methylmercapto)acetate, Methyl S-methylthioglycolate
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.17
Numéro FEMA:
4003
Numéro Beilstein :
1902431
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.146
Source biologique
synthetic
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4650 (lit.)
Point d'ébullition
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
roasted
Chaîne SMILES 
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup