Principaux documents
W398389
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl hexanoate
≥93%, natural, FG
Synonyme(s) :
2-Hexenyl hexanoate, (E)-2-Hexen-1-yl hexanoate
W398389-SAMPLE
63,20 $
100 G
126,00 $
1 KG
822,00 $
63,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
W398389-SAMPLE
63,20 $
100 G
126,00 $
1 KG
822,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro FEMA:
3983
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.398
Nomenclature NACRES :
NA.21
63,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
FG
Halal
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥93%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; herbaceous; waxy
Chaîne SMILES 
CCCCCC(=O)OC\C=C\CCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h7,9H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/b9-7+
Clé InChI
UQPLEMTXCSYMEK-VQHVLOKHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3