Principaux documents
W398000
Sigma-Aldrich
3-Heptyl acetate
natural (US), ≥96%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro FEMA:
3980
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
09.924
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pression de vapeur
0.8625
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n/D 1.410
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; fruity; pungent; floral; sweet
Chaîne SMILES 
CCC(OC(C)=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-9(5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
QICIMADZMWGDTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.0 °F
Point d'éclair (°C)
58.88 °C