Principaux documents
W393411
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl pyruvate
≥93%
Synonyme(s) :
3-Hexenyl 2-oxopropanoate, (Z)-3-Hexen-1-yl pyruvate, (Z)-3-Hexenyl 2-oxopropionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro FEMA:
3934
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.565
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Niveau de qualité
Essai
≥93%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
banana; cucumber; green; melon; oily
Chaîne SMILES 
CC\C=C/CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Clé InChI
LKNXTZXOBHAYSR-PLNGDYQASA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable