W389755
2-Propanethiol
natural (US), ≥98%, FG
Synonyme(s) :
Isopropyl mercaptan
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
455 mmHg ( 37.8 °C)
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
57-60 °C (lit.)
Pf
−131 °C (lit.)
Densité
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
earthy; sulfurous
Chaîne SMILES
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-23.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-31 °C - closed cup