W384208
1-Hexanethiol
≥95%
Synonyme(s) :
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
About This Item
Source biologique
synthetic
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.450
Point d'ébullition
150-154 °C (lit.)
Pf
−81-−80 °C (lit.)
Densité
0.832 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup