Principaux documents
W381710
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-2-thiazoline
≥96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.18
Numéro FEMA:
3817
Beilstein:
1209707
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
15.01
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5305 (lit.)
Pf
26-30 °C (lit.)
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Chaîne SMILES 
CC(=O)C1=NCCS1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H2,1H3
Clé InChI
FZOZFDAMVVEZSJ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves