Principaux documents
W369209
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-hexenoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro FEMA:
3692
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
9.292
Source biologique
synthetic
Chaîne SMILES 
CCCCCCOC(=O)\C=C\CCC