Principaux documents
W368903
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl cis-3-hexenoate
≥95%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
(Z)-3-hexen-1-yl (Z)-3-hexenoate
W368903-SAMPLE-K
74,90 $
100 G
359,00 $
1 KG
2 680,00 $
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W368903-SAMPLE-K
74,90 $
100 G
359,00 $
1 KG
2 680,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH=CHCH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro FEMA:
3689
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.291
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Essai
≥95%
Contient
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; green; fruity; ethereal; pear
Chaîne SMILES 
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h5-8H,3-4,9-11H2,1-2H3/b7-5-,8-6-
Clé InChI
UZJQQWFHPLYECS-SFECMWDFSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves