Key Documents
W361208
Sigma-Aldrich
1-Octen-3-yl butyrate
≥97%, stabilized, FCC, FG
Synonyme(s) :
Butanoic acid 1-octen-3-yl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro FEMA:
3612
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.282
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Pureté
≥97%
Contient
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.4295 (lit.)
Point d'ébullition
225-229 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
mushroom; fruity; buttery
Chaîne SMILES 
CCCCCC(OC(=O)CCC)C=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-4-7-8-10-11(6-3)14-12(13)9-5-2/h6,11H,3-5,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
LZWFXVJBIZIHCH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural occurrence: Passion fruit.
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
209.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 58-58 (2005)