Key Documents
W352918
Sigma-Aldrich
1,3-Butanedithiol
≥97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(SH)CH2CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.25
Numéro FEMA:
3529
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11910
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.073
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
Point d'ébullition
91-93 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(S)CCS
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup