Principaux documents
W352117
Sigma-Aldrich
1-Propanethiol
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
Propyl mercaptan, n-Propylmercaptan, Mercaptan C3
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.16
Numéro FEMA:
3521
Beilstein:
1696860
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.071
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
2.54 (vs air)
Pression de vapeur
122 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
67-68 °C (lit.)
Pf
−113 °C (lit.)
Densité
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cabbage; onion; alliaceous
Chaîne SMILES 
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup