Documents
W347205
Sigma-Aldrich
Thiogeraniol
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-2,6-octadiene-1-thiol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
12.064
Source biologique
synthetic
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CS
InChI
1S/C10H18S/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Clé InChI
FACAUSJJVBMWLV-JXMROGBWSA-N