W346918
Propiophenone
≥99%
Synonyme(s) :
Ethyl phenyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 50 °C)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
Pf
17-19 °C (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 20 °C
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Propriétés organoleptiques
floral; fruity; sweet
Chaîne SMILES
CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup