Principaux documents
W339008
Sigma-Aldrich
Fenchyl acetate, mixture of α- and β-
≥96%, FG
Synonyme(s) :
1,3,3-Trimethyl-2-norbornanyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro FEMA:
3390
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11769
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.269
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥96%
Activité optique
[α]22/D +54°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsamic; pine; sweet
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC1C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-11(2,3)9-5-6-12(10,4)7-9/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,12+/m1/s1
Clé InChI
JUWUWIGZUVEFQB-MAZPRZIYSA-N
Description générale
Fenchyl acetate is a fragrance ingredient found in many fragrance compounds including fine fragrances, decorative cosmetics, shampoos, toilet soaps, and other toiletries .
Application
Fenchyl acetate, a mixture of α- and β- contributes to the overall aroma and flavor profile of Alpinia calcarata .
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chemical diversity in the genus Alpinia (Zingiberaceae): comparative composition of four Alpinia species grown in Northern India
Padalia RC, et al.
Chemistry and Biodiversity, 7(8), 2076-2087 (2010)
Fragrance material review on 1, 3, 3-trimethyl-2-norbornanyl acetate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S106-S108 (2008)