Principaux documents
W333200
Sigma-Aldrich
Butan-3-one-2-yl butanoate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
acetoin butyrate
W333200-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
415,00 $
1 KG
769,00 $
5 KG
3 130,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W333200-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
415,00 $
1 KG
769,00 $
5 KG
3 130,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro FEMA:
3332
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10525
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.264
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
creamy; musty; buttery
Qualité:
FG
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4185 (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; musty; buttery
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OC(C)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-5-8(10)11-7(3)6(2)9/h7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
LJDWJXUIGKSETE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.6 °F
Point d'éclair (°C)
80.9 °C