Documents
W324801
Sigma-Aldrich
2-Vinylanisole
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(OCH3)CHCH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Pureté
98%
Contient
(may contain up to 0.10% t-butylcatechol, synthetic as stabilzer)
Indice de réfraction
n20/D 1.5540 (lit.)
Point d'ébullition
36-43 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
green
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
SFBTTWXNCQVIEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
135.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.2 °C - closed cup