W317410
4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone
15 wt. % (in propylene glycol), FG
Synonyme(s) :
2,5-Diméthyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Furanone de fraise, Furanéol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Concentration
15 wt. % (in propylene glycol)
Indice de réfraction
n20/D 1.444
Pf
73-77 °C (lit.)
Densité
1.057 at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; strawberry; sweet
Chaîne SMILES
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
Clé InChI
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
210.2 °F
Point d'éclair (°C)
99 °C