W308218
2-Tridecenal
predominantly trans, ≥95%, stabilized, FCC, FG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Contient
synthetic, α-tocopherol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
115-118 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
waxy; citrus
Chaîne SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3/b12-11+
Clé InChI
VMUNAKQXJLHODT-VAWYXSNFSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves