Principaux documents
W307505
Sigma-Aldrich
p-Tolyl isobutyrate
≥97%, FCC
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2C6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro FEMA:
3075
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
304
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.429
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
pb
237 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
green; lily; fruity; animal; floral
Chaîne SMILES 
CC(C)C(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-8(2)11(12)13-10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
UPPSFGGDKACIKP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves