Principaux documents
W305707
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl butyrate
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro FEMA:
3057
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2081
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.048
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
pb
225-227 °C/759 mmHg (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cheese; pineapple
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
DPZVDLFOAZNCBU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves