Key Documents
W295817
Sigma-Aldrich
Propyl propionate
natural (US), ≥98%, FCC, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2COOCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro FEMA:
2958
Numéro Beilstein :
1699993
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
403c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.122
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
Point d'ébullition
122-124 °C (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Densité
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
wine-like
Chaîne SMILES 
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.