Principaux documents
W295604
Sigma-Aldrich
Isopropyl phenylacetate
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CO2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro FEMA:
2956
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2158
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.786
Source biologique
synthetic
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
157-165 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
honey; ethereal; rose; wine-like
Chaîne SMILES 
CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)13-11(12)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clé InChI
SSMBXPJYHMZLOJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves