Principaux documents
W294802
Sigma-Aldrich
Propyl heptanoate
≥98%
Synonyme(s) :
n-Propyl heptylate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CO2CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro FEMA:
2948
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
367
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.095
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
208 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Densité
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(=O)OCCC