Principaux documents
W289906
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl isovalerate
≥99%
Synonyme(s) :
3-Phenylpropyl-β-methylbutyrate, Hydrocinnamyl isovalerate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)3C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.31
Numéro FEMA:
2899
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
462
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
pb
285 °C (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(OCCCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H20O2/c1-12(2)11-14(15)16-10-6-9-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,12H,6,9-11H2,1-2H3
Clé InChI
LBNFCOMOXOWXCD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves