Principaux documents
W289205
Sigma-Aldrich
2-Phenylpropyl isobutyrate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Hydratropyl isobutyrate
W289205-SAMPLE-K
112,00 $
100 G
537,00 $
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W289205-SAMPLE-K
112,00 $
100 G
537,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2CH2CH(C6H5)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.28
Numéro FEMA:
2892
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2087
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.485
Nomenclature NACRES :
NA.21
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; floral
Chaîne SMILES 
CC(C)C(=O)OCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)13(14)15-9-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,10-11H,9H2,1-3H3
Clé InChI
LZTCJUAHYXNKRE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves