Principaux documents
W280712
Sigma-Aldrich
Octyl butyrate
natural (US), ≥95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.32
Numéro FEMA:
2807
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
272c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.046
Qualité
Kosher
natural (US)
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
224 °C (lit.)
Pf
−56 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; musty; orange; citrus; fruity
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-11-14-12(13)10-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103.00 °C - closed cup