W278300
1,3-Nonanediol acetate, mixed esters
≥80%
About This Item
Source biologique
synthetic
Pureté
≥80%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
265 °C (lit.)
Densité
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Chaîne SMILES
CCCCCCC(O)CCO.CCCCCCC(CCOC(C)=O)OC(C)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable