Principaux documents
W271500
Sigma-Aldrich
Methyl laurate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
W271500-SAMPLE
74,30 $
1 KG
137,00 $
4 KG
332,00 $
9 KG
482,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W271500-SAMPLE
74,30 $
1 KG
137,00 $
4 KG
332,00 $
9 KG
482,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.34
Numéro FEMA:
2715
Beilstein:
1767780
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
377
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.101
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
262 °C/766 mmHg (lit.)
Pf
4-5 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coconut; creamy; fatty; soapy
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Methyl laurate is one of the key volatile flavor compounds in the avocado fruit.[1] It is also reported to occur in Polygonum bistorta L. (snakeroot)[2] and γ-aminobutyric acid (GABA) tea.[3]
Application
  • Frustrated Lewis pair catalyst realizes efficient green diesel production.: Methyl laurate is employed as a key reactant in the development of an efficient and environmentally friendly catalyst system for the production of green diesel. This breakthrough offers a sustainable alternative to traditional diesel production methods (Li et al., 2024).
  • Sodium phosphate solid base catalysts for production of novel biodiesel by transesterification reaction.: This paper explores the use of sodium phosphate solid base catalysts in the transesterification of methyl laurate to produce biodiesel. The research demonstrates high efficiency and novel catalyst design, contributing to advancements in sustainable fuel production (Zhao et al., 2023).
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
282.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
139 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Identification of volatile compounds in cultivars barker, collinson, fortuna and geada of avocado (Persea americana, Mill.) fruit.
Galvao MDS, et al.
Food Sci. Technol., 36(3), 439-447 (2016)
Determination of the volatile fraction of Polygonum bistorta L. at different growing stages and evaluation of its antimicrobial activity against two major honeybee (Apis mellifera) pathogens.
Cecotti R, et al.
Chemistry and Biodiversity, 9(2), 359-369 (2012)
Study on flavour volatiles of ?-aminobutyric acid (GABA) green tea.
Zeng Z, et al.
African Journal of Biotechnology, 11(51), 11333-11341 (2012)
Néstor M Carballeira et al.
Lipids, 40(10), 1063-1068 (2005-12-31)
The hitherto unknown 2-methylsulfanyldecanoic acid and 2-methylsulfanyldodecanoic acid were synthesized from methyl decanoate and methyl dodecanoate, respectively, through the reaction of lithium diisopropylamide and dimethyldisulfide in THF followed by saponification with potassium hydroxide in ethanol. Both alpha-methylsulfanylated FA were cytotoxic
Y Komata et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 17(5), 705-708 (1994-05-01)
The effect of long chain fatty acid (FA) and its analogs on the accumulation of thiamine disulfide (TDS) in rat skin using propylene glycol as a vehicle was studied in vitro. Lauric acid (12:0) increased the accumulation of TDS in