Principaux documents
W270504
Sigma-Aldrich
Methyl heptanoate
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Methyl enanthate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro FEMA:
2705
Beilstein:
1747147
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
368
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.096
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
green; fruity; sweet
Qualité:
FG
Kosher
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
pb
172-173 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl heptanoate has been identified in pineapple, Hardy kiwifruit and salak fruit.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Effect of edible coating on volatile compounds of hardy kiwifruit during storage.
ACS Symp. Ser., 1035, 79?94-79?94 (2010)
Volatile constituents of salak (Salacca edulis Reinw.) fruit.
Wong KC & Tie DY.
Flavour and Fragrance Journal, 8(6), 321-324 (1993)
Volatile constituents of pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.)
Takeoka G, et al.
ACS Symp. Ser., 388, 223?237-223?237 (1989)
Silawan Somboonchan et al.
Food chemistry, 195, 79-86 (2015-11-18)
The effect of modulating the gelatinisation extent by hydration (50/50 and 80/20 water to starch ratio) and temperature (65 or 85 °C) on various properties of wheat starch in presence of flavours has been studied. The hydrothermal treatments resulted in