Principaux documents
W270105
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-butanone
≥99%
Synonyme(s) :
Piperonyl acetone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro FEMA:
2701
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
165
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.031
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Essai
≥99%
pb
176 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
49-54 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES 
CC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(12)2-3-9-4-5-10-11(6-9)14-7-13-10/h4-6H,2-3,7H2,1H3
Clé InChI
TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
D J Wright et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 10(4), 265-270 (1980-04-01)
1. The metabolism of piperonylidene acetone, and the food additives piperonyl acetone, piperonyl acetate and piperonyl isobutyrate were studied in male rabbits after oral doses of 100 mg/kg. 2. Both piperonylidene acetone and piperonyl acetone were extensively excreted as 4-(3,4-methylenedioxyphenyl)-butan-2-ol