W268216
2-Aminobenzoate de méthyle
natural (US), ≥99%, FG
Synonyme(s) :
Methyl 2-aminobenzoate, Methyl anthranilate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
986 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.582 (lit.)
pb
256 °C (lit.)
Pf
24 °C (lit.)
Densité
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
chocolate; coffee; grape; grapefruit; jasmine; lemon; lime; medicinal; musty; herbaceous; citrus; strawberry; sweet
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Clé InChI
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
262.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
128 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter